Learn More
Deltalab™ Asas de siembra calibradas
Utilice técnicas cualitativas y cuantitativas con asas de siembra calibradas Deltalab™; las asas de doble uso disponen de un asa para el sembrado por estría en placas de Petri en un extremo; en el otro extremo se encuentra una punta fina de recuento de colonias.
Marca: Deltalab™ 302753
Detalles adicionales : Peso : 0.45000kg
Descripción
- Esterilizados mediante radiación
- Asas de doble uso
- 10 μl
- Agarre ergonómico de diseño hexagonal
- Asas calibradas
Especificaciones
Estéril | |
Asa de inoculación |