Learn More
Thermo Scientific™ Zirconium Oxide Round Bottom Crucibles, Low Form
151.20€ - 908.00€
Especificaciones
Material | Zirconium Oxide |
---|---|
Cantidad | 1 Piece |
Product Type Specs | Zirconium Oxide Round Bottom Crucibles, Low Form |
Código de producto | Marca | Diámetro exterior (métrico) | Altura (métrico) | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro exterior (métrico) | Altura (métrico) | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15483835
|
Thermo Scientific™
041292.KF |
29mm | 21mm | 5 mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
15413845
|
Thermo Scientific™
041295.KF |
67mm | 51mm | 100 mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
15423845
|
Thermo Scientific™
041296.KF |
82mm | 63mm | 200mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Especificaciones
Zirconium Oxide | |
1 Piece | |
Zirconium Oxide Round Bottom Crucibles, Low Form |