Learn More
Thermo Scientific™ Accesorio para molino de mezcla/molienda Wig-L-Bug™, vial de acero inoxidable
Para su uso con el molino de mezcla/molienda Wig-L-Bug (AA42627KT)
Marca: Thermo Scientific™ 042629.KT
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
- Vial de acero inoxidable, 2,54 cm x 1,27 cm (largo x diámetro)
- Con mano de mortero redondeada de acero inoxidable, 0,635 cm de diámetro
Especificaciones
Vial de acero inoxidable | |
Molino de mezcla/molienda Wig-L-Bug (n.º de cat.: AA42627KT) |