Learn More
Tiras reactivas de sulfito Quant™, Thermo Scientific Chemicals
Marca:  Thermo Scientific Alfa Aesar 023288.QA
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Código de producto. 15451137
  • 158.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
100 strips to measure 10-500ppm SO3⁻2 in aqueous solution.
100 strips
Sulfite, Quant™ Test Strips
1 kit
Ambient temperatures