Learn More
Tira reactiva de nitrito Quant™, Thermo Scientific Chemicals
Tiras para medir de 1 a 50 ppm de NO2⁻ en solución acuosa
Marca:  Thermo Scientific Alfa Aesar 023283.QA
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Código de producto. 15411137
  • 154.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
1 kit
Mide de 1 a 50 ppm de NO2- en solución acuosa
Tira reactiva de nitrito