Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tarjetas IR desechables
Cardboard card that fits into the holder of a spectrophotometer
132.00€ - 334.00€
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15446575
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Chemicals
043936.KJ
5 unidades
132.00€
paquete de 5
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 30-04-2024
para ver el stock
15456575
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Chemicals
043936.KM
25 unidades
334.00€
paquete de 25
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 30-04-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Dimensiosn (L × H): 50 × 100mm (1.97 × 3.94 in.)
  • Disposable cardboard cards
  • Aperture: 15mm (0.591 in.)
  • KBr window