Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tiras de pH intermedias ColorpHast™
46.60€ - 273.00€
Código de producto | Marca | Cantidad | Intervalo de pH | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Intervalo de pH | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11323607
|
Thermo Scientific Chemicals
035234.LQ |
1 unidad | De 5 a 10 |
53.60€
1 unidad |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11313607
|
Thermo Scientific Chemicals
035234.LS |
6 unidad | De 5 a 10 |
260.00€
6 unidades |
Fecha estimada de envío: 20-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11303607
|
Thermo Scientific Chemicals
035233.LQ |
1 unidad | 7,5 a 14 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11393597
|
Thermo Scientific Chemicals
035233.LS |
6 unidad | 7,5 a 14 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11333607
|
Thermo Scientific Chemicals
035235.LQ |
1 unidad | De 0 a 6 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11343607
|
Thermo Scientific Chemicals
035235.LS |
6 unidad | De 0 a 6 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11353607
|
Thermo Scientific Chemicals
035236.LQ |
1 unidad | De 2 a 9 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11363607
|
Thermo Scientific Chemicals
035236.LS |
6 unidad | De 2 a 9 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11373607
|
Thermo Scientific Chemicals
035237.LQ |
1 unidad | De 0 a 14 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11383607
|
Thermo Scientific Chemicals
035237.LS |
6 unidad | De 0 a 14 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Description
ColorpHast™ pH Strips, Universal, four squares with different indicators on each strip, 0-14 pH range is used in analytical laboratory to measure the pH readings in seconds in drinking water, saliva and in chemical reactions. It is utilized for quick and accurate measurement and saves our time and trouble.