Learn More
Molecular Probes™ Alexa Fluor™ 555 alkyne, Triethylammonium Salt
Alquino Alexa Fluor™ 555, sal de trietilamonio
Marca: Molecular Probes™ A20013
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
El alkyne 555 de Alexa Fluor™, de fluorescencia naranja, está diseñado para reaccionar con moléculas que contienen azida a través de la rápida, selectiva y extremadamente eficiente reacción de clic catalizada por cobre.Especificaciones
0,5 mg | |
Almacénese a -20 °C, desecado y protegido de la luz. | |
Fluorescente | |
Click-iT™ | |
Alexa Fluor™ 555 | |
Naranja | |
565 |
Alquino | |
Azida | |
Temperatura ambiente | |
Alquino | |
Colorantes Alexa Fluor | |
Alexa Fluor™ | |
555 |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.