Learn More
Molecular Probes™ Kit de amplificación de señal Alexa Fluor™ 488 para anticuerpos de ratón
Kit de amplificación de señal Alexa Fluor™ 488 para anticuerpos de ratón
Marca: Molecular Probes™ A11054
Detalles adicionales : Peso : 0.00450kg
Descripción
Para la detección sensible de anticuerpos primarios de ratón, pruebe nuestro kit de amplificación de señal Alexa Fluor™ 488, que contiene los conjugados Alexa Fluor 488 de IgG de conejo antirratón y Alexa Fluor 488 de IgG de cabra antirratón. Este kit aprovecha la intensa fluorescencia fotoestable de los conjugados de anticuerpos Alexa Fluor 488 y puede utilizarse para amplificar las señales derivadas de anticuerpos derivados de ratón. El kit contiene un protocolo detallado y suficientes reactivos para aproximadamente ∼ 60 ensayos por citometría de flujo o adquisición de imágenes. Para mayor comodidad, el kit está diseñado para su uso con filtros y ajustes adecuados para la fluoresceína.Especificaciones
Almacenar en el refrigerador (2–8 °C) y proteger de la luz. | |
Temperatura ambiente | |
Alexa Fluor™ 488 | |
Alexa Fluor™ |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.