Learn More
Cytiva Kit de flujo alto ÄKTA™
Caudales más altos a una contrapresión más baja. El kit de caudales altos Cytiva ÄKTA™ contiene los componentes y el software necesarios para reducir la contrapresión en el sistema y, por lo tanto, permitir mayores caudales.
Marca: Cytiva 18-1154-24
Detalles adicionales : Peso : 1.44000kg
Descripción
El kit contiene los componentes y el software necesarios para reducir la contrapresión en el sistema y, por lo tanto, permitir mayores caudales. Esto lo convierte en una configuración adecuada para ejecutar columnas más grandes y para aumentar la capacidad de producción.- Caudal límite:200 ml/min
- Contrapresión inferior: <0,6 MPa
Especificaciones
Aumento del caudal al bajar la contrapresión | |
<0,6 MPa | |
Incluye conectores, tubos, empalmes y herramientas básicas |
Sistema 100 ÄKTAexplorer, especialmente con columnas más grandes | |
Caudal máximo: 200 ml/min | |
1 kit |