Learn More
Thermo Scientific™ AjiI (BmgBI) (5 U/μL)
Corte en sitios CAC^GTC con enzima de restricción AjiI (BmgBI), que funciona mejor a 37 °C en su propio tampón único (isosquizómeros: BmgBI, BtrI).
Marca: Thermo Scientific™ ER1941
Detalles adicionales : Peso : 1.51950kg
Descripción
Las endonucleasas de restricción convencionales representan una gran colección de enzimas de restricción de alta calidad, optimizadas para funcionar en uno de los tampones del sistema de cinco tampones. Además, se proporciona el tampón universal Tango para mayor comodidad en digestiones dobles. Todas las enzimas muestran una actividad del 100 % en las condiciones de reacción y tampón recomendadas. Para garantizar uniformidad en el rendimiento, los tampones de enzimas de restricción Thermo Scientific contienen BSA previamente mezclada, lo que mejora la estabilidad de numerosas enzimas y fija sustancias contaminantes que pueden estar presentes en preparaciones de ADN.
Características destacadas
- Calidad superior – control de calidad riguroso y proceso de fabricación líder en el sector
- Cómodo sistema de cinco tampones codificados por colores
- Incluye tampón Tango universal para digestiones dobles
- BSA premezclada en tampones de reacción
- Amplia selección de especificidades de endonucleasas de restricción
Especificaciones
5 U/µl | |
AjiI (BmgBI) | |
Sí | |
No | |
Clonación tradicional |
Es sensible a la metilación CpG, no es sensible a la metilación dam, no es sensible a la metilación dcm, no es sensible a la metilación dam, no es sensible a la metilación dcm | |
Tampón único (10X tampones AjiI (BmgBI) | |
37 °C | |
Enzima de restricción |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.