Learn More
Caja hermética Azlon™
Almacene una amplia variedad de sustancias en esta versátil caja de plástico. La caja hermética Azlon™ es ligera e irrompible en un uso normal.
11.10€ - 41.45€
Especificaciones
Tipo de producto | Caja hermética |
---|---|
Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
Incluye | Tapa a presión |
Para utilizar con (equipo) | Para el almacenamiento general y refrigerado a un máximo de – 50 °C |
Código de producto | Marca | Altura (métrico) | Longitud (métrico) | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Altura (métrico) | Longitud (métrico) | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
12035572
|
Azlon
BWY030 |
65 mm | 100 mm | 100 mm |
11.10€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12084578
|
Azlon
BWY038 |
65 mm | 210 mm | 210 mm |
35.65€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12045572
|
Azlon
BWY034 |
65 mm | 210 mm | 100 mm |
25.55€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12059632
|
Azlon
BWY036 |
90 mm | 210 mm | 100 mm |
33.15€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12069632
|
Azlon
BWY039 |
90 mm | 210 mm | 210 mm |
41.45€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Fabricada con HDPE resistente
- Tapas a presión de ajuste hermético
- Apta para aplicaciones en contacto con alimentos de acuerdo con las normativas de la UE
- Apta para aplicaciones generales de almacenamiento refrigerado hasta - 50 °C
Especificaciones
Caja hermética | |
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
Tapa a presión | |
Para el almacenamiento general y refrigerado a un máximo de – 50 °C |