Learn More
3M™ Unidad de filtración de Aircare™ ACU-03
La unidad de filtración Aircare™ ACU-03 3M™ proporciona aire de alta calidad procedente de una fuente externa de aire comprimido al eliminar las gotas de agua y aceite, las partículas sólidas y los olores.
Marca:  3M™ 7100035217
605.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22912" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 2.10000kg
Código de producto. 15730058
  • 990.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 11-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Suministra aire de la más alta calidad al sistema de respiradores con suministro de aire y a las herramientas de aire comprimido mediante la eliminación de aerosoles de agua y aceite, partículas y olores de la instalación en la que está el aire comprimido
  • Unidad de montaje en pared
  • Se puede utilizar para un máximo de tres usuarios o dos usuarios más la herramienta de aire
Especificaciones
Especificaciones
Con aprobación CE
ACU-03
Unidad de filtración Aircare™ montada en la pared
Gris
0,333 x 0,233 x 0,18 m