Learn More
3M™ Kit de recambio de filtro Aircare™ ACU-20
El kit de recambio de filtro Aircare™ACU-20 3M™ incluye los elementos de filtro para la etapa 1 (humedad), la etapa 2(coalescencia) y la etapa 3(carbono) para usar con las unidades de filtración Aircare 3M™ ACU-03 y ACU-04.
Marca: 3M™ 7100035932
145.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22912" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.01200kg
Descripción
- Kit de recambio de filtro para la unidad de filtrado de Aircare
- El kit contiene tres filtros
- Para usar con las unidades de filtración de aire ACU03 y ACU04
Especificaciones
Con aprobación CE | |
Unidades de filtro Aircare ACU-03 y ACU-04 | |
3 filtros | |
0,195 x 0,082 x 0,061 m |