Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Recarga RHAPSODIE Fragrance Aircare
Elimine los malos olores y olores no deseados. Las recargas KIMBERLY-CLARK PROFESIONAL™ RHAPSODIE Fragrance Aircare están enriquecidos con notas cítricas suaves que ayudan a crear un ambiente agradable en el aseo.
Marca: Kimberly-Clark Professional™ 6136
Detalles adicionales : CAS : 67-63-0 Peso : 1.62600kg Transport : UN number : 1993 Chem class : 3 Pack group : III
Descripción
- Se suministra en paquetes de 6 casetes de 310 ml
- Notas cítricas suaves
- El diseño contorneado/redondeado evita que el polvo quede atrapado en las grietas.
- Compatible con los dispensadores descatalogados RIPPLE™ y AQUA™ Aircare
Especificaciones
Cítricos | |
Recarga | |
6/Paq. |
Transparente | |
Dispensador Aqua Aircare | |
310mL |
Seguridad y manipulación
- RHAPSODIE Fragrance Refill
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
- P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: propan-2-ol