Learn More
Brady™ Etiquetas envolventes de vinilo autolaminadas con adhesivo altamente adherente
Las etiquetas envolventes de vinilo autolaminadas de alta adherencia B-417 son aptas para condiciones adversas, incluidos los entornos de alta humedad, los cables de pequeño diámetro y los materiales más nuevos de revestimiento de cables.
44.28€ - 91.84€
Especificaciones
Tipo de adhesivo | Permanent Acrylic |
---|---|
Color | Black on White/Transparent |
Acabado | Matte |
Formato | Die-cut |
Material | Self-laminating Vinyl |
Código de producto | Marca | Dimensions (LxW) | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensions (LxW) | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
17881819
|
Brady™
170959 |
0.75 x 0.5 in. | BMP41, BMP51, M511 |
55.76€
paquete de 360 |
Fecha estimada de envío: 03-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
17831739
|
Brady™
170961 |
0.75 x 1 in. | BMP41, BMP51, M511 |
91.84€
paquete de 340 |
Fecha estimada de envío: 25-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
17821739
|
Brady™
170963 |
1 x 0.75 in. | BMP41, BMP51, M511 |
44.28€
paquete de 200 |
Fecha estimada de envío: 03-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
17881779
|
Brady™
170962 |
1 x 1 in. | BMP41, BMP51, M511 |
71.39€
paquete de 260 |
Fecha estimada de envío: 03-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
17821819
|
Brady™
170960 |
1.25 x 1 in. | BMP41, BMP51, M511 |
61.96€
paquete de 200 |
Fecha estimada de envío: 25-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
17801739
|
Brady™
170957 |
1.5 x 1 in. | BMP41, BMP51, M511 |
59.79€
paquete de 180 |
Fecha estimada de envío: 03-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
17841739
|
Brady™
170958 |
2.5 x 1 in. | BMP41, BMP51, M511 |
58.45€
paquete de 110 |
Fecha estimada de envío: 03-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
17891759
|
Brady™
170964 |
2.5 x 1.5 in. | BMP51, M511 |
56.68€
paquete de 80 |
Fecha estimada de envío: 03-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
- Adherencia fiable a largo plazo para cables de pequeño diámetro
- Adherencia permanente incluso en los entornos más húmedos
- Fuerte adherencia a una variedad de materiales de revestimiento de cables, incluyendo Teflon™, silicona, PVC trenzado y tradicional
- Presentan una zona imprimible blanca y una zona sobrelaminada transparente que protege la impresión
- La opción perfecta para paneles de control, paneles eléctricos, mazos de cables, comunicación de datos e identificación de cables
Especificaciones
Permanent Acrylic | |
Matte | |
Self-laminating Vinyl | |
Non-sterile | |
-40°F to +158°F |
Black on White/Transparent | |
Die-cut | |
Labels | |
Data and Telecommunications Labeling, Electrical Labeling, Wire and Cable Labeling | |
0.004 in. |