Learn More
Agarosa (Fusión intermedia/grado de PCR), Fisher BioReagents
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Envase:
Frasco de polietileno
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Agarose |
Nombre de nota | Intermediate Melting |
Forma física | Polvo/Sólido |
CAS | 9012-36-6 |
Color | Crema |
Cantidad | 100 g |
Notas de grado de pureza | DNase- and RNase-Free |
ADNasa | Sin ADNasa |
Electroendósmosis (EEO) | 0.12 max. |
Fórmula molecular | C12H18O9 |