Learn More
B Braun™ Cuchillas Aesculap™ Favorita™
Cuchillas de acero al carbono de alta calidad con calidad reconocida para uso profesional.
105.00€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Afeitar/cortar el cabello |
---|---|
Tipo | Cuchillas de la maquinilla |
Para utilizar con (equipo) | Maquinilla Aesculap™ Favorita™ |
Material | Acero al carbono |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10219443
|
B Braun™
GT730 |
Longitud de corte de 1/2 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
10452055
|
B Braun™
GH700 |
Longitud de corte de 1/20 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- Las cuchillas de acero al carbono de alta calidad ofrecen una retención de filo de corte excepcionalmente larga
- Mano de obra de calidad: todas las piezas están fresadas o perfiladas
- Presión ajustable de la placa
- Acabado superficial de gama alta contra la corrosión
- Servicio de afilado múltiple
Especificaciones
Afeitar/cortar el cabello | |
Cuchillas de la maquinilla | |
Maquinilla Aesculap™ Favorita™ | |
Acero al carbono |