Learn More
Eppendorf™ Aerosol-tight caps
Use these caps with S-4x1000 plate/tube bucket, S-4x750 plate bucket or S-4x Universal Large Rotor
235.00€
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15783399
|
Eppendorf™
5895111009 |
Cubo para placas/tubos S-4x1000 y cubo para placas S-4x750 |
235.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15728409
|
Eppendorf™
5920752006 |
Rotor S-4xUniversal-Grande |
235.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||