Learn More
Merck Aerosol Monitor, 25 mm, 0.8 μm
Sample collection and particle analysis
421.00€ - 446.00€
Especificaciones
Color | Blanco |
---|---|
Tamaño de poro | 0,8 μm |
Área de filtración | 4 cm2 |
Tipo | Con almohadilla |
Diámetro (imperial) | 0,98 in |
Código de producto | Marca | Conectores | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Conectores | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10228110
|
Merck
MAWP025A0 |
Luer Slip hembra |
446.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 15-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10732161
|
Merck
MAWP025AC |
Manguera dentada, no se necesita adaptador de tubos |
421.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Recogida de muestras y análisis de partículas
We offer two types of three-piece aerosol contamination monitors for 25mm filters:3-piece PS monitor, Type A
- Polystyrene monitor with a 16 mm center ring and female Luer slip vacuum connection.
- Requires tubing adapter (XX6200005).
- This monitor is also available without membranes.
3-piece PP monitor, Type B
- Carbon-filled polypropylene conductive monitor with a 50 mm extension cowl.
- Barbed hose vacuum connection eliminates need for tubing adapter.
- MAWP025AC may be used for airborne asbestos monitoring in accordance with NIOSH specifications.
The Average Background particle Count (ABC) value is marked on each package.
Features & Benefits:
Applications:
Air Monitoring, Environmental Montitoring, Aerosol Contamination Monitoring, Asbestos Monitoring
Especificaciones
Blanco | |
4 cm2 | |
0,98 in |
0,8 μm | |
Con almohadilla | |
2,5 cm |