Learn More
Axygen™ Puntas con filtro para aerosoles estériles
Evite la contaminación cruzada con las puntas robóticas con filtro. Las puntas con filtro de aerosol estériles Axygen™ están irradiadas con haces electrónicos para evitar la degradación del producto, y no contienen aditivos lixiviables. Disponibles en una amplia variedad de estilos de punta.
103.00€ - 1085.00€
Especificaciones
filtradas por | Con filtro |
---|---|
Esterilidad | Estéril |
Color | Transparente |
Declaraciones de limpieza | Sin desoxirribonucleasa, ribonucleasa ni pirógenos |
Material | Polipropileno |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Esterilidad | Estilo de punta | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Esterilidad | Estilo de punta | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
12746709
|
Axygen™
MTXF-1250-C-R-S |
15 μl a 1250 μl | Estéril | Estilo Matrix |
665.00€
paquete de 3456 |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12571348
|
Axygen™
TF-100 |
1 μl a 100 μl | Estéril | Universal |
1085.00€
paquete de 10000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12673706
|
Axygen™
TF-1000-L-R-S |
100 μl a 1000 μl | Estéril | Recuperación máxima |
140.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 01-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11356084
|
Axygen™
TF-100-R-S |
1 μl a 100 μl | Estéril | Universal |
103.00€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11306144
|
Axygen™
TF-1000-R-S |
100 μl a 1000 μl | Estériles | Universal |
147.00€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12685876
|
Axygen™
TF-100-L-R-S |
1 μl a 100 μl | Estéril | Recuperación máxima |
175.00€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11336144
|
Axygen™
TF-1200-C-R-S |
100 μl a 1100 μl | Estéril | Universal |
155.00€
paquete de 1152 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12689595
|
Axygen™
TF-200-L-R-S |
1 μl a 200 μl | Estéril | Recuperación máxima |
116.00€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11326064
|
Axygen™
TF-200-R-S |
1 μl a 200 μl | Estéril | Universal |
106.00€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12663826
|
Axygen™
TF-20-L-R-S |
0,5 μl a 20 μl | Estéril | Recuperación máxima |
115.00€
paquete de 960 |
Fecha estimada de envío: 26-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11341904
|
Axygen™
TF-20-R-S |
0,5 μl a 20 μl | Estéril | Universal |
145.00€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12641656
|
Axygen™
TF-350-L-R-S |
1 μl a 300 μl | Estéril | Recuperación máxima |
112.00€
paquete de 960 |
|
|||
11376074
|
Axygen™
TF-350-R-S |
1 μl a 300 μl | Estéril | Universal |
106.00€
paquete de 960 |
Fecha estimada de envío: 04-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11304285
|
Axygen™
TF-420-L-R-S |
0,5 μl a 20 μl | Estéril | Maxymum Recovery, Ultra Micro |
113.00€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10068559
|
Axygen™
TF-420-R-S |
0,5 μl a 20 μl | Estéril | Ultramicro |
520.00€
paquete de 4800 |
Fecha estimada de envío: 10-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12675876
|
Axygen™
TF-50-L-R-S |
0,5 μl a 50 μl | Estéril | Recuperación máxima |
123.00€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12673826
|
Axygen™
TF-50-R-S |
0,5 μl a 50 μl | Estéril | Universal |
103.00€
paquete de 960 |
|
|||
12776729
|
Axygen™
TF-100-L-R-S |
1 μl a 100 μl | Estéril | Recuperación máxima |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
12706739
|
Axygen™
TF-1200-C-R-S |
100 μl a 1100 μl | Estéril | Universal |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
12746729
|
Axygen™
TF-1000-R-S |
100 μl a 1000 μl | Estériles | Universal |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
12716749
|
Axygen™
TF-350-L-R-S |
1 μl a 300 μl | Estéril | Recuperación máxima |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
12736739
|
Axygen™
TF-200-L-R-S |
1 μl a 200 μl | Estéril | Recuperación máxima |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
12575667
|
Axygen™
TF-1200-C-L-R-S |
De 100 a 1100 μl | Estériles | Barrera; Maxymum Recovery |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
12796729
|
Axygen™
TF-1200-C-L-R-S |
De 100 a 1100 μl | Estériles | Barrera; Maxymum Recovery |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
12776749
|
Axygen™
TF-420-L-R-S |
0,5 μl a 20 μl | Estéril | Maxymum Recovery, Ultra Micro |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
12776739
|
Axygen™
TF-20-L-R-S |
0,5 μl a 20 μl | Estéril | Recuperación máxima |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
12716759
|
Axygen™
TF-50-L-R-S |
0,5 μl a 50 μl | Estéril | Recuperación máxima |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
12736729
|
Axygen™
TF-1000-L-R-S |
100 μl a 1000 μl | Estéril | Recuperación máxima |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
12726759
|
Axygen™
TF-50-R-S |
0,5 μl a 50 μl | Estéril | Universal |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Description
- Puntas de pipeta con filtro tecnológicamente avanzada
- Ideales para aplicaciones de amplificación del ADN y microbiológicas donde la contaminación puede invalidar los resultados
- El filtro permite el acceso libre de aire al mismo tiempo que evita la contaminación cruzada al bloquear el paso de aerosoles o líquido
- Filtros apirógenos de polietileno transparente sin inhibidores de ADN ni aditivos de sustancias lixiviables
- Cada filtro se inserta en la punta robóticamente para garantizar la ausencia de contaminación de nucleasa
- Envasadas en gradillas con fondo sellado con tapas para evitar la contaminación
- Gran variedad de estilos de punta en una gama de cantidades de envase:
- La tecnología Maxymum Recovery™ proporciona una precisión excelente y evita el desperdicio de muestras valiosas
- Las puntas de calibre amplio son ideales para el pipeteo de materiales viscosos, ADN genómico o cultivos celulares delicados
Informations sur la commande
Disponibles en formatos a granel o de gradillas.
Certifications
Certificadas como material libre de ARNasa, ADNasa y pirógenos
Spécification
Con filtro | |
Transparente | |
Polipropileno |
Estéril | |
Sin desoxirribonucleasa, ribonucleasa ni pirógenos |