Learn More
Mecmesin™ Dinamómetro avanzado
El dinamómetro avanzado (AFG) es el instrumento digital más versátil y completo.
Marca:  Mecmesin™ 850420
Detalles adicionales : Peso : 0.95000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11997969
  • 1950.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Debido a la creciente demanda de mejora de la calidad, resistencia y facilidad de uso de todos los productos, existe una creciente necesidad de realizar más pruebas físicas durante los procesos de fabricación. El dinamómetro avanzado (AFG) es un potente instrumento repleto de características innovadoras diseñadas para adaptarse a una amplia variedad de pruebas de tensión y compresión.
El AFG ofrece funciones de prueba mejoradas y capacidades de análisis de datos:
  • Modo Máx y primer pico: identifica los puntos de carga críticos de la prueba
  • Rápida velocidad de adquisición de datos: captura lecturas de ruptura-fuerza con precisión
  • Alarmas sonoras y visuales de aprobado/rechazado: avisa a los operadores inmediatamente cuando hacen pruebas
  • Advertencia de sobrecarga con barra de tendencia: para minimizar los daños accidentales a la célula de carga
  • Almacenamiento integrado para 500 lecturas: prueba rápida en el momento y descarga de resultados más tarde
  • Transferencia de datos a través de RS232, digimática o analógica: datos de salida a PC o impresora para análisis adicionales
  • Capacidad de conexión a célula de carga y sensores de par de torsión externos: se convierte en un indicador versátil para muchas aplicaciones diferentes
Especificaciones
Especificaciones
1000 N
201 mm
70 mm
650 g