Learn More
Thermo Scientific™ Sellos de placas para qPCR ABsolute
Los sellos adhesivos para placas de PCR Thermo Scientific™ ABgene proporcionan un método de sellado eficaz y cómodo para aplicaciones de PCR y qPCR.
Marca: Thermo Scientific™ AB1170
117.88 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21898" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.11700kg
Descripción
Los sellos adhesivos para placas de PCR Thermo Scientific™ proporcionan un método de sellado eficaz y cómodo para aplicaciones de PCR y qPCR.
Características destacadas
- Transparentes para la inspección de muestras
- El fuerte adhesivo evita la evaporación durante los ciclos térmicos o el almacenamiento de las muestras
- No quedan residuos pegajosos en la placa cuando se retira el cierre
- Lengüetas en los extremos para facilitar la aplicación y la retirada del cierre
- Se recomienda el uso con un termociclador que tenga incorporada una tapa de rosca o a presión
Especificaciones
Transparente | |
50 | |
ABsolute | |
- 80 °C a + 110°C |
Sello ABsolute qPCR | |
Película, cierre o aplicador | |
Cierre óptico sensible a la presión | |
Placas de 96/384 pocillos |