Learn More
3M™ Filtro de gas Adflo™ A2
Filtro de gas 3M™ Adflo™ A2 está diseñado para capturar gases y vapores orgánicos, inorgánicos y ácidos.
Marca: 3M™ 7000028075
89.40 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22912" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 15.60000kg
Descripción
- Cuando utilice el respirador Adflo con filtro de gas, puede que necesite un tubo de respiración con silenciador (83 40 08) y la batería de alto rendimiento (83 76 31)
- Cambie el filtro de gas según los requisitos del lugar de trabajo
- No se recomienda esperar hasta que se noten los olores
Especificaciones
Vapor orgánico, gas ácido | |
Negro | |
Filtro de gases |