Learn More
Adenosina 5'-monofosfato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10274600
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 61-19-8
Fórmula molecular C10H14N5O7P
Peso molecular (g/mol) 347.22
Número MDL MFCD00005750
Clave InChI UDMBCSSLTHHNCD-YPLCUDRINA-N
Sinónimo adenosine 5'-monophosphate, 5'-adenylic acid, adenosine monophosphate, adenosine phosphate, adenylic acid, adenylate, phosphaden, 5'-amp, adenosine 5'-phosphate, phosphentaside
PubChem CID 6083
ChEBI CHEBI:16027
Nombre IUPAC [(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-il)-3,4-dihidroxioxolan-2-il]metil dihidrógeno fosfato
SMILES NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](COP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]3O)C2=NC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Adenosine 5′-monophosphate
Absorbancia 0.76 to 0.80 (A250/A260), 0.14 to 0.16 (A280/A260)
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 178.0°C to 185.0°C
Color Incoloro a blanco
Pérdida por secado 6% max. (105°C, 5 hrs)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Beilstein 26, IV, 3615
Índice Merck 15, 146
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: readily soluble in boiling water, soluble in ethanol
Espectrofotometría 98% min. (lambda max. 260nm,pH 7) molar absorptivity 15400+/-2%,on dry basis
Transmitancia 95.0% min. (c=1, 0.2N NaOH, 430nm) 1cm cell
Formula Weight (peso de la fórmula) 347.21
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino