Learn More
Eppendorf™ Adapters For Eppendorf™ Rotor A-4-81
Add flexibility to Eppendorf Centrifuges with these rotor adapters
216.00€
Especificaciones
Tipo | Adaptador |
---|---|
Tipo de tubo | Plano |
Para utilizar con (equipo) | Rotor A-4-81 Eppendorf |
Tamaño del orificio (métrico) | 11 mm |
N.º de lugares | 80 |
Código de producto | Marca | Capacidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11883422
|
Eppendorf™
5810745004 |
De 1,5 a 2 ml |
216.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11893422
|
Eppendorf™
5810746000 |
De 2,6 a 5 ml |
216.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Adapters
- For Eppendorf™ Rotor A-4-81
Especificaciones
Adaptador | |
Rotor A-4-81 Eppendorf | |
80 |
Plano | |
11 mm | |
2/paq. |