Learn More
Eppendorf™ Adaptadores para cestillos rectangulares de 100 ml
Para el uso con tubos Eppendorf
Marca: Eppendorf™ 5804755006
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
- Adaptadores para cubos rectangulares
- Para utilizar con rotor A-4-44
- Disponible en distintos materiales para una amplia gama de aplicaciones
Especificaciones
Adaptador | |
15 ml | |
17,5 mm | |
2/paq. |
Falcon | |
Cestillo rectangular de 100 ml | |
16 |