Learn More
Thermo Scientific™ Adaptador de tubos DIN para centrífugas Heraeus™
Adaptador de decantación de centrífuga para contener tubos DIN.
Marca: Thermo Scientific™ 75006453
Detalles adicionales : Peso : 0.20000kg
Descripción
Adaptador de decantación de centrífuga para contener tubos DIN.
Ayuda para decantación de tubo de centrífuga para la centrífuga de sobremesa Heraeus™ Multifuge 3S Plus, 3S-R Plus, 3L, 3L-R.
- Compatible con tubos DIN con ayuda para decantación
Especificaciones
Adaptador con ayuda de decantación | |
Centrífuga de sobremesa Heraeus™ Multifuge 3S Plus, 3S-R Plus, 3L, 3L-R | |
28 |
7 mL | |
Amarillo |