Learn More
Eppendorf™ Adapter for Conical Tubes
Designed for use with a variety of products to expand liquid handling capabilities in the lab
93.25€ - 263.00€
Especificaciones
Tipo | Adaptador |
---|---|
Tipo de tubo | Cónicos |
Capacidad | 15 ml |
Color | Naranja |
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10616640
|
Eppendorf™
5820718005 |
Rotor A-4-81 y rotor FA-45-6-30 |
263.00€
paquete de 7 |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10725642
|
Eppendorf™
5820717009 |
Rotor FA-45-6-30 |
93.25€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Available in packs of two or seven
- For use with Eppendorf Rotors
Especificaciones
Adaptador | |
Cónicos | |
15 ml | |
Naranja |