Learn More
Eppendorf™ Adapter for 250 mL Rectangular Bucket in Rotor FA - 6 x 250
Adapts a wide range of centrifuge tubes for use in Rotor FA-6x250.
Marca: Eppendorf™ 5920763008
Detalles adicionales : Peso : 0.44000kg
Descripción
- Adapta una amplia gama de tubos de centrífuga para que se ajusten al rotor FA - 6 x 250
- Juego de 2 unidades
Especificaciones
8 tubos redondos de recogida de sangre: D13, de 2,6 a 8,0 ml | |
Para cestillo rectangular de 250 ml en el rotor FA - 6 x 250 | |
8 | |
Juego de 2 unidades |