Learn More
Acicloguanosina, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 13296309
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Envase:
Frasco de vidrio
CAS 59277-89-3
Fórmula molecular C8H11N5O3
Peso molecular (g/mol) 225.21
Número MDL MFCD00057880
Clave InChI MKUXAQIIEYXACX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo acyclovir, aciclovir, acycloguanosine, zovirax, vipral, virorax, wellcome-248u, 9-2-hydroxyethoxy methyl guanine, zovir, aciclovirum
PubChem CID 2022
ChEBI CHEBI:2453
Nombre IUPAC 2-amino-9-(2-hidroxietoximetil)-3H-purin-6-ona
SMILES NC1=NC2=C(N=CN2COCCO)C(=O)N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acycloguanosine
Punto de fusión 256°C to 260°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 50 mg
Índice Merck 15134
Información de solubilidad Solubility in water: 0.7mg/mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.2
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Acycloguanosine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2