Learn More
Fisherbrand™ Active Carbon Line Filter
Used for filtration of samples of hydrocarbons, cetone, alcohols, ether, organic acids, ambient air, various gases and smokes.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Código de producto. 11760005
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Descripción
Descripción
  • Composition of polycarbonate body with granules of coal and cellulose
  • Can be used for temperatures up to 70°C
  • 4 bar pressure resistant
Especificaciones
Especificaciones
For filtration of samples of Hydrocarbons, Cetone, Alcohols, Ether, Organic Acids, ambient air, various gases, smokes
Filter
82 mm
26 mm