Learn More
Welch Ilmvac™ Cartucho de filtro de carbón activado
Diseñado para usar con los filtros de carbón activado Welch Ilmvac™ AKF 10/16 y OME 10/25.
Marca:  Welch Ilmvac™ 800159
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Código de producto. 10433512
  • 88.40€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 19-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Cartucho de filtro de carbón activado
  • Para usar con filtros de carbón Welch
Los filtros de carbón activado se colocan en el puerto de escape de las bombas de vacío combinadas con aceite y sirven para filtrar y unir gases y vapores tóxicos y/o con olor intenso.
Especificaciones
Especificaciones
AKF 10/16 y AKF 10/25
Cartuchos