Learn More
Ansell™ ActivArmr™ 97-011 Series 3/4 Dipped Medium Duty Gloves
Click to view available options
Tamaño:
8
9
10
11
Descripción
- Guante industrial de resistencia media
- El diseño de 2 capas mantiene las manos calientes a bajas temperaturas al mismo tiempo que hace que proporciona una buena transpirabilidad
- El revestimiento de inmersión 3/4 de nitrilo protege del viento directo, los líquidos y los efectos del frío
- El acabado rugoso de nitrilo garantiza un agarre seguro en múltiples aplicaciones
- Capa interior suave de felpa acrílica y revestimiento de nitrilo para proporcionar comodidad y movilidad
- Su diseño ergonómico garantiza un ajuste perfecto y reduce la fatiga de las manos
- El revestimiento negro contrasta con el revestimiento naranja brillante y ofrece un extra de visibilidad en condiciones de iluminación escasa o insuficiente
Aplicaciones:
- Carga de camiones y vehículos
- Envío, transporte y entrega de productos
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | EN 420:2003, A1:2009 Y EN 388:2003 |
Coating Material | Nitrilo |
Color | Negro, Naranja |
Acabado exterior | 3/4 sumergidos |
Latex Free | N.º |
Material | Nitrilo |
Tipo de producto | Medium-duty Industrial Gloves |
Tamaño | 9 |
Estilo de puño de los guantes | Tejido |
Material de revestimiento | Poliéster acrílico |