Learn More
Brady™ Cinta de marcado de láminas acrílicas reflectantes
The marking of transport routes must be both flexible and durable, as they are constantly adapted to the changing demands and needs within your facility or warehouse. This Acrylic Retro Reflective Sheeting Marking Tape gives an extra margin of safety during blackouts, at night, or in low-light conditions.
37.25€ - 50.05€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ASTM D 2979, ASTM D 523 |
---|---|
Tipo de adhesivo | Acrílico permanente |
Material | Acrílico |
Acabado | Semisatinado |
Para utilizar con (aplicación) | Marcado de plantas de uso general, postes de advertencia Bradystake reflectantes, rayas de advertencia reflectantes |
Código de producto | Marca | Descripción | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11771925
|
Brady™
076310 |
Cinta reflectante de rayas - Negra/Blanca | 4,5 m x 50 mm |
37.25€
1 rollo |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11761925
|
Brady™
076308 |
Cinta reflectante de rayas - Amarilla/Negra | 4,5 m x 50 mm |
37.25€
1 rollo |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11781925
|
Brady™
076312 |
Cinta reflectante de rayas - Amarilla/Negra | 4,5 m x 75 mm |
50.05€
1 rollo |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11701645
|
Brady™
076309 |
Cinta de rayas reflectantes: rojo/blanco | 4,5 m x 50 mm |
37.25€
1 rollo |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11711645
|
Brady™
076313 |
Cinta de rayas reflectantes: rojo/blanco | 4,5 m x 75 mm |
50.05€
1 rollo |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Mantenimiento de instalaciones, marcaje de suelo
- Aplicador de líneas en el suelo, Antideslizante
Especificaciones
ASTM D 2979, ASTM D 523 | |
Acrílico | |
Marcado de plantas de uso general, postes de advertencia Bradystake reflectantes, rayas de advertencia reflectantes | |
4,5 m | |
-40°F to +158°F | |
0,081 mm |
Acrílico permanente | |
Semisatinado | |
15 ft. | |
1 rollo | |
-40°C a +80°C |