Learn More
Fisherbrand™ Acrylic Racks for Autosampler Vials
Easy handling and transportation of sample vials
Marca: Fisherbrand™
75.98 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23262" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.25110kg
Descripción
- Gradilla para viales
- Acrílico
- El material acrílico transparente hace visible el relleno
- Posición estable de pie
Especificaciones
Rack para viales | |
No esterilizable en autoclave | |
Acrílico | |
Viales para espacio de cabeza de 5 ml, 10 ml y 20 ml | |
24 mm |
No | |
Transparente | |
25 | |
160 x 160 x 30 mm |