Learn More
Key Instruments™ Caudalímetro de aire acrílico
Medidor de flujo acrílico con mecánica de precisión estándar. El medidor de flujo de aire acrílico Key Instruments™ Flo-Rite™ cuenta con escalas de aire y agua de lectura directa y está disponible con escalas británicas o métricas.
Marca: Key Instruments™ FR2A13BVBN
Additional Details : Peso : 0.15000kg
Description
CARACTERÍSTICAS- Fácil de leer en inglés o métrico
- Intervalos de escala de agua de 4 CCM a 20 GPM
- Intervalos de aire de 40 CCM a 4000 LPM
- Insertos de latón roscados para una instalación rápida
- Montaje y desmontaje sencillos para mantenimiento
- Construcción de acrílico transparente de una pieza y duradera
- Estable, fácil de leer y calidad superior de flotación
- Equipo de muestreo de aire en acuicultura
- Equipo de desalinización
- Analizadores de gases y sistemas médicos
- Equipos de fotoprocesamiento
- Sistemas de tratamiento y distribución de agua
Specifications
Caudalímetro | |
1 l/min | |
100psi | |
102 mm | |
±0,5% | |
50, 100 o 127 mm | |
Buna-n |
> ± 5 % | |
Aire | |
Para el uso con aire/gas o agua | |
Acrílico | |
26mm | |
65 °C | |
Sí |