Learn More
Key Instruments™ Caudalímetro de aire acrílico
Medidor de flujo acrílico con mecánica de precisión estándar.  El medidor de flujo de aire acrílico Key Instruments™ Flo-Rite™ cuenta con escalas de aire y agua de lectura directa y está disponible con escalas británicas o métricas.
Marca:  Key Instruments™ FR2A13BNBN
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11927425
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
CARACTERÍSTICAS
  • Fácil de leer en inglés o métrico
  • Intervalos de escala de agua de 4 CCM a 20 GPM
  • Intervalos de aire de 40 CCM a 4000 LPM
  • Insertos de latón roscados para una instalación rápida
  • Montaje y desmontaje sencillos para mantenimiento
  • Construcción de acrílico transparente de una pieza y duradera
  • Estable, fácil de leer y calidad superior de flotación
APLICACIONES
  • Equipo de muestreo de aire en acuicultura
  • Equipo de desalinización
  • Analizadores de gases y sistemas médicos
  • Equipos de fotoprocesamiento
  • Sistemas de tratamiento y distribución de agua
Especificaciones
Especificaciones
Caudalímetro
De 0,1 a 1 l/min
100psi
102 mm
±0,5%
50, 100 o 127 mm
Buna-n
> ± 5 %
Aire
Medición de flujos de gas o líquido en equipos de muestreo de aire, sistemas de cromatografía, equipos de desalinización, analizadores de gas, sistemas médicos, equipos de fotografía, distribución y tratamiento de agua, sistema de acuicultura
Acrílico
26mm
65 °C