Learn More
Acrilamida: Bisacrilamida 29:1 (solución al 40 %/electroforesis), Fisher BioReagents
Marca:  Fisher Bioreagents BP1408-1
60.65 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22914" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : CAS : 79-06-1 Peso : 1.03400kg
Código de producto. 10001313
  • 80.95€ / 1 litro
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Botella de PP; 1 l
Esta solución de acrilamida se mezcla previamente para obtener un entrecruzamiento del 3,3 % y es adecuada para su uso en secuenciación de ADN y separación de proteínas.
Especificaciones
Especificaciones
Acrylamide: Bis-Acrylamide 29:1
Líquido
10μmhos max.
Incolora
DNase-, RNase- and Protease-Free
MFCD00008032
NC(=O)C=C
71.08
CHEBI:28619
Frasco de polipropileno
40% Solution
79-06-1,110-26-9,7732-18-5
1.035 g/mL
1 L
C3H5NO
HRPVXLWXLXDGHG-UHFFFAOYSA-N
prop-2-enamida
6579
Electroforesis
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Acrylamide : Bis-Acrylamide 29:1 (40% Solution/Electrophoresis)
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 1B
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H340-Puede provocar defectos genéticos.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H361f-Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: acrylamide, methylene diacrylamide
SDS Documentos