Learn More
Acrilamida: Bisacrilamida 19:1 (Polvo/electroforesis), Fisher BioReagents
Catalog Number 10786644
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Envase:
Frasco de polietileno
Esta mezcla de polvo seco se mezcla previamente para obtener un entrecruzamiento del 5 % y es adecuada para la secuenciación de ADN y la separación de proteínas de bajo peso molecular.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Acrylamide: Bis-Acrylamide 19:1
Forma física Sólido
CAS 79-06-1, 110-26-9
Conductividad 10μmhos max.
Color Blanco
Cantidad 100 g
ADNasa Sin ADNasa
Fórmula molecular C3H5NO
Número MDL MFCD00008032
Número UN 2074
Clave InChI HRPVXLWXLXDGHG-UHFFFAOYSA-N
SMILES NC(=O)C=C
Nombre IUPAC prop-2-enamida
Peso molecular (g/mol) 71.08
PubChem CID 6579
ChEBI CHEBI:28619
Grado Electroforesis
Envase Frasco de polietileno
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Acrylamide/Bis-Acrylamide Mixture (19:1)
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 1B
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H340-Puede provocar defectos genéticos.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H361f-Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.