Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Acrodisc™ PSF Syringe Filter with Polypropylene Housing
Syringe Filter for use in cell culture and other sensitive biological research.
Marca: Cytiva (formerly Pall Lab) AP-4529
2269.23 EUR hasta el 2024-05-31
Use el código promocional "21664" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 3.30000kg
Descripción
- Este producto no está aprobado para su uso en aplicaciones médicas, clínicas, quirúrgicas u otras aplicaciones para pacientes
- Cubre las necesidades de filtración de muestras acuosas
- Disponible con prefiltro de fibra de vidrio multicapa GxF, que proporciona de dos a cuatro veces el rendimiento de los dispositivos de prefiltro de fibra de vidrio estándar y permite una filtración rápida y fácil de las muestras más difíciles de filtrar
Especificaciones
Fibra de vidrio, fibra de vidrio de borosilicato | |
No estéril | |
< 125 μl | |
1000/paquete | |
25 mm |
1 μm | |
3,9 cm2 | |
Polipropileno | |
55 °C |