Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Acrodisc™ PSF Syringe Filter with Polypropylene Housing
Syringe Filter for use in cell culture and other sensitive biological research.
Marca: Cytiva (formerly Pall Lab) AP-4189
Detalles adicionales : Peso : 1.04500kg
Descripción
- Este producto no está aprobado para su uso en aplicaciones médicas, clínicas, quirúrgicas u otras aplicaciones para pacientes
- Cubre las necesidades de filtración de muestras acuosas
- Disponible con prefiltro de fibra de vidrio multicapa GxF, que proporciona de dos a cuatro veces el rendimiento de los dispositivos de prefiltro de fibra de vidrio estándar y permite una filtración rápida y fácil de las muestras más difíciles de filtrar
Especificaciones
Copolímero acrílico (hidrófilo) | |
No estéril | |
< 125 μl | |
50/paquete | |
25 mm |
0,8 μm | |
3,9 cm2 | |
Polipropileno | |
55 °C |