Learn More
Acetonitrile, puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. Ph. Eur., ≥99.5% (GC), Honeywell Riedel-de Haën™
Click to view available options
Cantidad:
4 x 2.5 L
6 x 1 L
155 kg
Envase:
Bidón de metal
Botella de vidrio
Descripción
DISOLVENTES DE USO GENERAL ACS
- solución económica para aplicaciones como HPLC a escala preparativa, limpieza y síntesis orgánica
- adecuado para aplicaciones menos exigentes, como HPLC isocrática rutinaria
- variaciones y reducciones trazables a contaminación por disolventes
- todos los disolventes se prueban para cumplir las especificaciones de uso general de ACS
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Acetonitrile |
Punto de fusión | -48°C |
Nombre de nota | Reag. Ph. Eur. |
Acidez | Free acid (as CH3COOH): ≤0.001% |
Alcalinidad | Free alkali (as NH3): ≤0.001% |
Fórmula lineal | CH3CN |
Número UN | UN1648 |
Beilstein | 741857 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 41.05g/mol |
Porcentaje de pureza | ≥99.5% (GC) |