Learn More
Acetonitrilo, extra puro, SLR, Fisher Chemical
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2.5 L
5 L
25 L
Envase:
Frasco de HDPE
Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Recipiente de metal
Especificaciones
Punto de fusión | -46°C |
Color | Incolora |
Punto de ebullición | 81°C |
Cantidad | 500 mL |
Envase | Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico |
Forma física | Líquido |
Presión de vapor | 97mbar at 20°C |
Viscosidad | 0.36cp at 20°C |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 41.05g/mol |