Learn More
Acetonitrilo E CHROMASOLV™, para HPLC, para UV, ≥99,9 % (GC), Honeywell Riedel-de Haën™
Catalog Number 15694680
235.89 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21944" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
75-05-8
C2H3N
MFCD00001878
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
6342
CHEBI:38472
acetonitrilo
CC#N
75-05-8
C2H3N
MFCD00001878
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
6342
CHEBI:38472
acetonitrilo
CC#N
CHROMASOLV™, para HPLC, para UV, ≥99,9 % (GC)
  • Para HPLC y síntesis orgánica
  • Disolventes multiusos de alta pureza
  • Alta uniformidad entre lotes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Acetonitrile
Punto de fusión -48°C
Nombre de nota for HPLC, for UV
Densidad 0.786g/mL at 25°C(lit.)
Punto de ebullición 81°C to 82°C
Cantidad 2.5 L
Índice de refracción n20/D 1.344
Fórmula lineal CH3CN
Presión de vapor 72.8mmHg (20°C)
Beilstein 741857
Sinónimo methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
Peso molecular (g/mol) 41.053
Formula Weight (peso de la fórmula) 41.05g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.9% (GC)
Grado CHROMASOLV&comercio
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Acetonitrile
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302 + H312 + H332-Nocivo en caso de ingestión, contacto con la piel o inhalación.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/jabón.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.