Learn More
Acetonitrilo d3, para RMN, 99 % del átomo D, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3734290
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
10 ml
25mL.
50 ml
250mL.
Envase:
Frasco de vidrio
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
2206-26-0
C2H3N
44.07
MFCD00001881
WEVYAHXRMPXWCK-FIBGUPNXSA-N
123151
[2H]C([2H])([2H])C#N
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
2206-26-0
C2H3N
44.07
MFCD00001881
WEVYAHXRMPXWCK-FIBGUPNXSA-N
123151
[2H]C([2H])([2H])C#N
Acetonitrilo-d3, C2H3N, número CAS 2206-26-0, acetonitrilo 2h3, acetonitrilo-2,2,2-d3, acetonitrilo-d3, acetonitrilo-d3, > - 99,8 % átomo d, acetonitrilo-d3, 99,8 % átomo d, acetonitrilo-d isotópico 5 g, cd3cn, metil-d3 cianuro, trideuteroacetonitrilo, 10 ml, 02, IV, 428, 79,0 °C a 81,0 °C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Para NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Acetonitrile-d3
Forma física Líquido
Color Incolora
Nombre de nota 99 atom%D
Densidad 0.8440g/mL
Deuterio (D) 98,5% mín
Temperatura de inflamación 2°C
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.3430 to 1.3450
Viscosidad 0.39 mPa.s (20°C)
Agua 0,1% máx. (culombimétrico)
Cantidad 10 ml
Punto de fusión -46.0°C
Punto de ebullición 79.0°C to 81.0°C
Fórmula lineal CD3CN
Beilstein 02, IV, 428
Sinónimo acetonitrile-d3, 2h3 acetonitrile, cd3cn, acetonitrile-2,2,2-d3, methyl-d3 cyanide, trideuteroacetonitrile, acetonitrile-d3, 99.8 atom % d, acetonitrile-d3, ≥99.8 atom % d, acetonitrile-d isotopic 5g
Nombre IUPAC 2,2,2-trideuterioacetonitrilo
Formula Weight (peso de la fórmula) 44.07
Grado NMR
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Acetonitrile-d3
Avvertenza
  • Peligro
Categoria di pericolo
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consigli di prudenza
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/y jabón.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.