Learn More
Acetonitrile, BAKER ANALYZED, J.T. Baker™
Catalog Number 10341711
94.53 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23268" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
75-05-8
C2H3N
41.053
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
6342
CHEBI:38472
acetonitrilo
CC#N
75-05-8
C2H3N
41.053
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
6342
CHEBI:38472
acetonitrilo
CC#N
High quality grade chemical that exceeds ACS specifications for laboratory and specialized industrial use.
  • Supera los requisitos establecidos por la Sociedad Estadounidense de Química (ACS)
  • La etiqueta proporciona un análisis de lote real como garantía de pureza y consistencia
  • Los métodos analíticos utilizados para estas determinaciones se basan en la norma procedimientos de prueba descritos en publicaciones técnicas
  • Mejoras desarrolladas por J.T. Baker se emplea para lograr una mayor grado de fiabilidad
Nombre del producto químico o material Acetonitrile
Punto de fusión -46°C
Color Incolora
Notas de grado de pureza Exceeds ACS specifications
Aspecto Passes test
Información de solubilidad Fully miscible in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 41.05g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.5%
Grado BAKER ANALYZED™
Densidad 0.78g/cm3
Punto de ebullición 81°C
Cantidad 1 L
Límite de explosión 4.4 - 16 Vol %
Temperatura de inflamación 5°C
Punto de ignición 525°C
Olor Aromatic
Envase Vidrio
Forma física Líquido
Residuos después de la evaporación ≤0.005%
Ácido valorable ≤8 μeq/g
Base valorable ≤0.6 μeq/g
Viscosidad 0.39 mPas at 20°C
Agua ≤0.3%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Acetonitrilo
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.