Learn More
Acetonitrilo, anhidro, >99,8 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4408222
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
4 L
75-05-8
C2H3N
41.053
MFCD00001878
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
6342
CHEBI:38472
acetonitrilo
CC#N
75-05-8
C2H3N
41.053
MFCD00001878
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
6342
CHEBI:38472
acetonitrilo
CC#N
Agua < 100 ppm, normalmente 50 ppm (0,005 %)
El acetonitrilo se utiliza como disolvente aprótico polar en la síntesis orgánica y en la purificación del butadieno. Se utiliza en todos los laboratorios analíticos como componente principal de la fase móvil de la cromatografía de líquidos de alto rendimiento (HPLC) y de la cromatografía líquida/espectrometría de masas (LC-MS). Se utiliza para la extracción de ácidos grasos, centrifugado de fibras o fundición y moldeo de materiales plásticos. Los sistemas acuosos bifásicos basados en acetonitrilo y carbohidratos desempeñan un papel importante en la extracción y purificación de las biomoléculas denominadas vainillinas. Actúa como estabilizador para los disolventes clorados y se utiliza en la producción de oligonucleótidos de ADN.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Acetonitrile
Punto de fusión °C to 48 to°C to 45°C
Color Incolora
Aspecto Colorless liquid
Densidad 0.786 g/cm3 at 20°C
Punto de ebullición 80°C to 82°C
Cantidad 250 mL
Temperatura de inflamación 5°C (41°F)
Punto de ignición 525°C (977°F)
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.344
Intervalo de porcentaje de ensayo >99.8%
Presión de vapor 97 hPa (73mm Hg) at 20°C
Número UN 1648; Colorless
Beilstein 741857
Información de solubilidad Miscible with water,alcohols,ethers,acetone,chloroform,carbon tetrachloride and ethylene chloride. Immiscible with saturated hydrocarbons (petroleum fractions).
Formula Weight (peso de la fórmula) 41.05
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Acetonitrile
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: acetonitrile