Learn More
Acetonitrile, AMD CHROMASOLV™, ≥99.9%, Honeywell Riedel-de Haën™
Click to view available options
Cantidad:
1 L
6 x 1 L
Envase:
Botella de vidrio
Descripción
- Disolventes diseñados para cromatografía de capa fina de alto rendimiento
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Acetonitrile |
Punto de fusión | -48°C (literature) |
Nombre de nota | AMD CHROMASOLV™, ≥99.9% |
% máx. CAS | 100.0000% |
Fórmula lineal | CH3CN |
Número UN | UN1648 |
Beilstein | 741857 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 41.05 |
Porcentaje de pureza | >99.9% |
Grado | Alta pureza |