Learn More
Acetone, Semiconductor Grade, 99.5%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3256840
Click to view available options
Cantidad:
1 L
4 x 1 L
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
67-64-1
C3H6O
58.08
MFCD00008765
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone
180
CHEBI:15347
propano-2-ona
CC(C)=O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
67-64-1
C3H6O
58.08
MFCD00008765
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone
180
CHEBI:15347
propano-2-ona
CC(C)=O
Maximum level of impurities: Color (APHA) 10, Evaporation residue 5ppm, Acidity 0.3μeq/g, Alkalinity 0.5μeq/g, H2O 0.5%, Solubility in H2O P.T., Cl 0.2ppm, PO4 0.1ppm
Acetone, semiconductor grade is suitable for use in electronics and circuit board manufacturing. Its luminescence intensity is dependent upon the solution components and the absorption of UV light induces photolysis and production of radials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Acetone
Punto de fusión °C to 94°C
Color Incolora
Aspecto Colorless liquid
Densidad 0.791
Punto de ebullición 56°C
Cantidad 1 L
Temperatura de inflamación -17°C (1°F)
Punto de ignición 465°C (869°F)
Olor Characteristic
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.359
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5%
Presión de vapor 247 hPa (185mm Hg) at 20°C
Beilstein 63580
Información de solubilidad Miscible with water,benzene,alcohol,dimethylformamide,ether,chloroform and most oils.
Formula Weight (peso de la fórmula) 58.08
Grado Semiconductor